Einschlaglupen, mobilent
Lieferant: ESCHENBACH OPTIK
1710910
630-1044EA 44.5 EUR
630-1044
Einschlaglupen, mobilent
Lupen
Die hohe Vergrößerung dieser Lupen ist der asphärischen PXM® Leichtlinse zu verdanken.
  • Scharfe Abbildung auch bei starker Vergrößerung
  • Versteckte Öse für die Umhängekordel
Das Kunststoffgehäuse ist staubdicht und schützt die Linse, weshalb dieses Modell schnell und einfach eingesetzt werden kann.
Ø: 35 mm
Lieferumfang: Supplied with a carry cord.