VWR® VisiCam® TV, Analoge Kamera
Lieferant: VWR Collection
630-1120EA 261 EUR
630-1120
VWR® VisiCam® TV, Analoge Kamera
Kameras
Kamera mit Videoausgang zum Anschluss an Videoprojektoren, externe Monitore oder einen Computer (über das optionale USB-Set).
  • ¹/₃" CCD-Sensor (798×548 Pixel)
  • Weißabgleich: automatisch / manuell
  • Auflösung: 470 TV-Zeilen
Bestellinformation: USB-Konverter-Kit für Bildanalyse und Speicherung ist separat zu bestellen.
Lieferumfang: Im Lieferumfang sind ein Okularadapter, ein CS-C-Mount-Adapter, ein Kalibrierungsobjektträger und ein CCTV-Objektiv enthalten.