VWR®, Drucker für VWR® Waagen
Lieferant: VWR Collection
630-1485EA 487 EUR
630-1485
VWR®, Drucker für VWR® Waagen
Drucker Document Printers
Dieser kompakte Linien-Thermo-Punktdrucker kann mit VWR® Waagen verwendet werden.
  • Mit interner Uhr
  • Druckt Datum und Uhrzeit zusammen mit den Wägewerten
  • Druckgeschwindigkeit 50 mm/s
Lieferumfang: Lieferung mit Verbindungskabel.