Zählkammern, McMaster
Lieferant: MARIENFELD
0611240
630-1508EA 221.9 EUR
630-1508
Zählkammern, McMaster
Objektträger Zählkammern
Diese Zählkammer eignet sich für Anwendungen mit festen Medien.
  • Deckglas mit zwei Zählnetzen (Abmessungen etwa 10×10 mm, unterteilt in 10 Teile), auf drei Halterungen angebracht
  • Abstand zwischen Bodenplatte und Deckglas (1,5 mm)
Zur Zählung von Wurmeiern.