LED-Kaltlichtquelle, KL 300 LED (ohne Lüfter)
Lieferant: SCHOTT AG Lighting and imaging
120300
630-1528EA 380 EUR
630-1528
LED-Kaltlichtquelle, KL 300 LED (ohne Lüfter)
Beleuchtung Kaltlichtquellen
Diese kompakte LED-Kaltlichtquelle für umweltfreundliche PURAVIS® Lichtleiter benötigt nur eine LED und liefert Licht mit der Helligkeit einer 30-W-Halogenlampe. Sie eignet sich daher ideal als Standarbeleuchtungssystem für Routine-Inspektionen und Unterricht und Ausbildung.
  • Ökologische bleifreie Glasfaser-Lichtleiter für besser erkennbare und deutlichere Bilder
  • 80 lm-Lichtstrom
  • Lange Lebensdauer von mindestens 50 000 Stunden
  • Ohne Ventilator, geräuscharmer Betrieb
  • Kompaktes ergonomisches Design
  • Direkt montierbar an jeden Mikroskopständer oder jedes Säulenstativ
  • Weitbereichsnetzteil mit internationalem Clip-Steckersystem (100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 5 VA)
Bestellinformation: Lieferung ohne Lichtleiter. Befestigungen müssen separat bestellt werden.