Deckgläser
Lieferant: MARIENFELD
0101000 0101062 0101092 0101122 0101142 0101152 0101182 0101202 0101212 0101020 0101050 0101010 0101030 0101040 0101060 0103990091
630-1585EA 18.9 EUR
630-1585 630-1588 630-1589 630-1590 630-1591 630-1592 630-1593 630-1594 630-1595 630-1586 631-0653 631-0655 631-0656 631-0657 631-0659 MARI0103990091
Deckgläser
Deckgläser
Hergestellt aus chemisch beständigem Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse I
  • Ohne Blasen oder Schlieren
  • Geeignet für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD)
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
Verpackung: Jeweils 100 Stück in Schachteln mit Scharnierdeckel oder in Schachteln mit separatem Deckel.