VWR® Q Path® Quickspot, Objektträgerhalter für Turbitec®
Lieferant: LABONORD
05305194
630-2095EA 19.7 EUR
630-2095 630-2094 630-2093
VWR® Q Path® Quickspot, Objektträgerhalter für Turbitec®
Objektträgeraufbewahrung
Der Objektträgerhalter und Q Path® QuickSpot für Turbitec sind Zubehörteile für die Zytozentrifugation. Sie ermöglichen das Aufbringen einer Zellsuspension auf einen Objektträger (gynäkologische Proben). Der Objektträger-Halter ist der Einsatz für den Objektträger, QuickSpot ist die Füllkammer für die Probe.
  • Objektträgerhalter Q Path® (wiederverwendbar) und Q Path® QuickSpot (zum Einmalgebrauch)
  • Diese beiden Zubehörteile passen aufeinander und werden zusammen verwendet
  • Widersteht Zentrifugieren mit einer Zentrifugalkraft von 2039×g über 30 Minuten
Hinweis: Dieses Produkt ist speziell zur Verwendung mit Hettich® Zentrifugen (Rotofix, Rotina) mit kompatiblem Rotor und Bechern bestimmt.