VWR® VisiScope® 534, Trinokulare Mikroskope
Lieferant: VWR Collection
630-2943EA 1770 EUR
630-2943 630-2944
VWR® VisiScope® 534, Trinokulare Mikroskope
Mikroskope
Moderne Mikroskope für Durchlicht-Routineanwendungen in Laboren. Auch ideal für Unterricht und Ausbildung, insbesondere im medizinischen Bereich.
  • Anti-Pilz-Behandlung bei allen Objektiven
  • Volles Köhler-Beleuchtungssystem für gleichmäßig helles Licht
  • Effiziente LED-Energiesparlampe
  • IOS W-Plan-Objektive für kontrastreiche, scharfe Bilder
  • Druckgussrahmen mit hoher Stabilität
Bestellinformation: Werden gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiven, Staubschutzhülle und externem Netzteil mit Steckeradaptern geliefert.