VWR® VisiScope® SZT360-6, Stereomikroskop
Lieferant: VWR Collection
630-2982EA 1740 EUR
630-2982
VWR® VisiScope® SZT360-6, Stereomikroskop
Mikroskope
Dieses kompakte Greenough-Stereomikroskop mit 6,72:1-Zoom und einem Arbeitsabstand von 110 mm ist ideal für Routine-Untersuchungen in Laboren und anderen beruflichen Umfeldern.
  • Planokulare mit 23-mm-Sichtfeld; hohe Augenposition, auch geeignet für den Gebrauch mit Brillen
  • Zweifach einstellbares Auf- und Durchlicht (beides LED) jeweils mit separater Helligkeitsregelung und einer Farbtemperatur von 6300 K
  • Objekttisch ist mit einer matten Scheibe für Durchlicht, Probenklammern und schwarzer/weißer Scheibe ausgestattet
  • Säulenstativ und ultraflache Basis
  • Zahnstangen-Fokussiermechanismus wird über zwei Drehknöpfe an beiden Seiten des Stativs geregelt
Lieferumfang: Wird gebrauchsfertig mit Okularen, Zoom-Objektiv, Staubschutzhülle und Netzteil mit Steckeradaptern geliefert.