Immediate Comparison Software, Trace
Lieferant: MOTIC
1101001500722
630-3042EA 141 EUR
630-3042
Immediate Comparison Software, Trace
Software Labor-Software
Trace bietet die Möglichkeit, zwei Moticams oder mehrere Mikroskopkameras an Ihren Computer anzuschließen und so ein direktes Vergleichsbild zu erhalten.
  • Verwandeln Sie Ihre Mikroskope in Vergleichsmikroskope und halten Sie auf kostengünstige Weise Vorträge über die Forensik
  • Mehr als nur ein Bildvergleich: Sie können Bilder in Echtzeit überlagern und retuschieren
  • Authentifizieren Sie eine Handschrift in Sekundenschnelle, oder bestimmen Sie, ob zwei Stoffstücke vom derselben Charge stammen
  • Trace ist einfach zu installieren und anzuwenden und bietet eine umfassende Plattform zur Auswertung von auf Vergleichsbildern basierenden Berichten mit genauen Messungs- und Bearbeitungstools
  • Funktioniert sowohl auf PCs als auch auf Macs…