USB Kamera, Moticam® S1
Lieferant: MOTIC
1100600101081
630-3099EA 450 EUR
630-3099
USB Kamera, Moticam® S1
Kameras
Hochwertige sCMOS-USB-Kamera Moticam® S1 für ein ultimatives Bildergebnis in der Mikroskopie.
  • Hohe Bildfrequenz
  • sCMOS-Sensoren mit hinterleuchteter Sensortechnologie
  • USB 3.1 Schnittstelle
  • Motic Images Plus 3.0 Software
Moticam S1 ist das Einstiegsmodell für hinterleuchtete Sensortechnologie und schnelle Datenübertragung (mit Bildraten bis zu 120 fps*), mit einfacher Bildeinstellung und -aufnahme. Erstellen Sie perfekte Bilder für ihre professionelle Datenbank.
Bestellinformation: Separat zu kaufen – C-Mount-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser muss dieselbe Marke wie Ihr Mikroskop haben, mit Ihrem Mikroskopmodell kompatibel sein und der Größe Ihres Moticam-Chips entsprechen.
Lieferumfang: Beinhaltet CS-Ringadapter, USB 3.1 Kabel, Motic 4-dot Kalibrierungsobjektträger, Motic Images Plus 3.0 für Windows/OSX/Linux.
Bitte beachten Minimale Computervorraussetzungen – 2 GHz Dual-Core, RAM Speicher 2 GB, Videospeicher min. 512 MB.