USB Kamera, Moticam® S3
Lieferant: MOTIC
1100600101091
630-3100EA 564 EUR
630-3100
USB Kamera, Moticam® S3
Kameras
Hochwertige sCMOS-USB-Kamera Moticam® S3 für ein ultimatives Bildergebnis in der Mikroskopie.
  • Hohe Bildfrequenz
  • sCMOS-Sensoren mit hinterleuchteter Sensortechnologie
  • USB 3.1 Schnittstelle
  • Motic Images Plus 3.0 Software
Gut balanciert – Moticam S3 bietet eine mittlere Auflösung von 3MP, das Datenvolumen hält Geschwindigkeit und Auflösung in Balance. Ein flexibles Werkzeug für die Bildung und das Routinelabor, für biomedizinische Umgebungen und die Industrie. Der sCMOS-Sensor garantiert modernste Bildergebnisse zu einem unschlagbaren Preis.
Bestellinformation: Separat zu kaufen – C-Mount-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser muss dieselbe Marke wie Ihr Mikroskop haben, mit Ihrem Mikroskopmodell kompatibel sein und der Größe Ihres Moticam-Chips entsprechen.
Lieferumfang: Beinhaltet CS-Ringadapter, USB 3.1 Kabel, Motic 4-dot Kalibrierungsobjektträger, Motic Images Plus 3.0 für Windows/OSX/Linux.
Bitte beachten Minimale Computervorraussetzungen – 2GHz Dual-Core, RAM Speicher 2GB, Videospeicher min. 512 MB.