Inverse Routinemikroskope mit festem Tisch und Fluo-Paketoptionen, DM IL LED
Lieferant: LEICA MICROSYSTEMS
11521288 11506303 11521265_P1 11521265_P2 11521266_P1
630-3111EA 7050 EUR
630-3111 630-3300 630-3462 630-3463 630-3464
Inverse Routinemikroskope mit festem Tisch und Fluo-Paketoptionen, DM IL LED
Mikroskope
Das Leica DM IL ist eine fluoreszenzfähige digitale Bildgebungslösung, die für den Einsatz in einer Vielzahl von Laborumgebungen entwickelt wurde, darunter Zellkultur, Mikromanipulation, Immunfärbung und routinemäßige Live-Bildgebung.
  • Inverses Labormikroskop mit LED-Beleuchtung
  • Hochleistungsoptik
  • Ergonomisches Design
  • 5-W-Weißlicht-LED-Beleuchtung
  • 20 mm Sichtfeld
  • 4-fach-Objektivrevolver mit 25x075 Objektivgewinde
Das DM IL LED-Invertmikroskop-Laborpaket ist ein robustes Invertmikroskop mit LED-Beleuchtung, das für jahrelangen Gebrauch ohne Lampenwechsel ausgelegt ist.
Das DM IL LED ist vollständig für Hellfeld- und Fluoreszenzbildgebung konfiguriert. Es verfügt über eine LED-Lichtquelle bestehend aus fünf Festkörperquellen, die gleichzeitig betrieben werden, um bis zu 5 W weißes Licht zu erzeugen. Das DM IL verfügt über lange Arbeitsobjektive von 4× bis 40×. Die Objektive 10×, 20× und 40× sind mit Phasenringen versehen, die auf die Phasen 1, 2 und 3 abgestimmt sind; Lichtringe, die in einem einzigen Schieber untergebracht sind. Das DM IL ist entweder mit einem Kameraanschluss oder als Standalone-Objektiv erhältlich. Bei entsprechender Konfiguration kann das DM IL mit einer Auswahl von Kameras aus dem Leica-Kameraportfolio kombiniert werden. Für die meisten Bildgebungsanwendungen sind zusätzliche Tischzubehörteile erhältlich.
Die inverse Mikroskop-Plattform DM IL LED Fluo (630-3113) für Auflicht-Fluoreszenz mit Durchlicht-LED-Beleuchtung für biomedizinische Anwendungen verfügt über einen Festtisch auf 3-Punkt-Träger, koaxialen Doppelknopf für Grob- und Feinfokus auf beiden Seiten, einen 4-fach-Revolver mit 25×0,75 Objektivgewinde, eingebaute Fluoreszenzbeleuchtungsachse mit manuellem Verschluss, einen Fluoreszenzschieber mit drei Positionen für Filterblöcke, einen Fluoreszenzanschluss für austauschbare Lampengehäuse (z. B. 50 W Hg# 100 W Hg), Unendlichoptik mit Tubuslinse 1×, eine Schnittstelle für austauschbare Beobachtungstubus und Fototubus und stufenlos verstellbaren Kondensorhalter, einschließlich Kollektor, Aperturblende und Filterhalter. Beleuchteter EIN/AUS-Schalter. IMC-Schnittstelle. Stromversorgung für TL LED-Beleuchtung, einschließlich Netzkabel. Die Plattform (630-3113) ist in beiden Vorkonfigurationen (630-3462 und 630-3463) enthalten.
Die inverse Mikroskop-Plattform DM IL LED (630-3112) mit Durchlicht-LED-Beleuchtung für biomedizinische Anwendungen verfügt über einen festen Tisch auf einer 3-Punkt-Unterstützung, einen koaxialen Doppelknopf für Grob- und Feinfokus auf beiden Seiten, einen 4-fach-Revolver mit 25×075-Objektivgewinde, Unendlich-Optik mit Tubuslinse 1×, eine Schnittstelle für austauschbare Beobachtungstubus und Fototuben sowie einen stufenlos einstellbaren Kondensorhalter, einschließlich Kollektor, Aperturblende und Filterhalter. Beleuchteter EIN/AUS-Schalter. IMC-Schnittstelle. Stromversorgung einschließlich Netzkabel. Die Plattform (630-3112) ist in Vorkonfigurationen (630-3464) enthalten
Die invertierte Mikroskop-Plattform DM IL Fluo Cellfactory (630-3321) für die Zellproduktion im großen Maßstab („Cellfactory“) mit 480 mm Durchlichtsäule, Fluoreszenzachse und LED-Beleuchtung. Das Mikroskop verfügt über eine doppelt lange (480 mm) Durchlichtsäule, eingebaute Fluoreszenzbeleuchtungsachse mit manuellem Verschluss, Fluoreszenzschieber mit 3 Positionen für Filterblöcke, Fluoreszenzanschluss für austauschbare Lampengehäuse, einen festen Objekttisch auf 3-Punkt-Unterstützung, koaxialen Doppelknopf für Grob- und Feinfokus auf beiden Seiten, einen 4-fachen Objektivrevolver mit 25x0,75 Objektivgewinde, Unendlich-Optik mit Tubuslinse 1x, Schnittstelle für austauschbaren Beobachtungstubus und Fototuben, stufenlos einstellbaren Kondensorhalter, einschließlich Kollektor, Aperturblende und Filterhalter, beleuchteten EIN/AUS-Schalter und Netzteil einschließlich Netzkabel.
Standards: C-UL (USA) und CE.
Bestellinformation: Wenn Sie das DM IL LED mit einer Kamera bestellen, achten Sie bitte darauf, dass Sie mindestens eine der drei Kameraoptionen und die C-Mount-Adapter. Wählen Sie bei der Auswahl der LED-Lichtquelle bitte alle drei unter der Überschrift „Fluoreszenzlichtquelle“ aufgeführten Elemente aus. Dazu gehören die LED 3, der Lichtleiterkoppler und die Adapterhülse. Optionale Filterwürfel erhältlich. 2 Jahre Garantie.
Lieferumfang: EU-Stecker enthalten. UK- und CH-Stecker sind separat erhältlich.
DM IL LED Fluo Vorkonfigurationspaket 1 ohne Kameraoption enthält Mikroskop-Plattform (630-3113); Kondensor S80/0,30; 4-fach Lichtringschieber für S80, Objektiv HI PLAN CY 10×/0,25 Ph1; Binokulartubus HC ILB; Okular HC PLAN 10×/20 BR.; Okular HC PLAN 10×/20 BR.M und Staubschutzhülle für DM IL.
DM IL LED Fluo Vorkonfigurationspaket 2 (Kamera aufrüstbar) enthält Mikroskop-Plattform (630-3113); Kondensor S80/0,30; 4-fach Schieber für Lichtringe S80, Objektiv HI PLAN CY 10×/0,25 Ph1; Trinokulartubus HC ILT; Okular HC PLAN 10×/20 BR.; Okular HC PLAN 10×/20 BR.M und Staubschutzhülle für DM IL.
DM IL LED BF, PH Vorrüstpaket 3 (Kamera nachrüstbar) beinhaltet Mikroskop-Plattform (630-3112); Kondensor S80/0,30; 4-fach Lichtringschieber für S80, Objektiv HI PLAN CY 10×/0,25 PH1, Trinokulartubus HC ILT; Okular HC PLAN 10×/20 BR.; Okular HC PLAN 10×/20 BR.M und Staubschutzhülle für DM IL.
DM IL LED Fluo Cellfactory Vorkonfigurationspaket 4 (Kamera aufrüstbar) beinhaltet Mikroskop-Plattform (630-3321); Kondensor S80 / 0,30; 4-fach Lichtringschieber für S80, Objektiv HI PLAN CY 10×/0,25 PH1, Trinokulartubus HC ILT; Okular HC PLAN 10×/20 BR.; Okular HC PLAN 10×/20 BR.M und Staubschutzhülle für DM IL.