Educational and laboratory microscope with integrated camera and removable tablet.
- Die-cast frame for high stability and ergonomics during transmitted light observations
- Tablet on the microscope rotatable in all directions and easily detached
- Large opening behind the revolving nosepiece can be used as a handle
- N-plan objectives
- White illumination with light intensity controlled via a knob
- Efficient LED energy saving lamp
Mehrsprachiges Tablet mit Touchscreen-LCD für kabellose oder Bluetooth-Verbindung und Stromversorgung durch einen zweizelligen Lithium-Ionen-Akku. Weitere Informationen finden Sie in der beigefügten Dokumentation.
Mehrsprachiges Tablet mit Touchscreen-LCD für kabellose oder Bluetooth-Verbindung und Stromversorgung durch einen zweizelligen Lithium-Ionen-Akku. Weitere Informationen finden Sie in der beigefügten Dokumentation.
Bestellinformation: Tastatur für das Tablet ist separat erhältlich.
Lieferumfang: Werden gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiven, Kabel (Mikro-B zu USB-A), USB Kamerakabel (Mikro-B zu USB-B), und Touch-Pen ausgeliefert. Einschließlich Bildanalysesoftware VisiCam® und Vollansicht-Funktion für ein breiteres Live-Kamerabild sowie eine Batterie für bis zu 10 Stunden im kontinuierlichen Live-Kamerabild-Modus.