Hybrid-Mikroskop (aufrecht + invers), ECHO Revolve 3K
Lieferant: DISCOVER ECHO
RVSBEW51
630-3331EA 30360 EUR
630-3331
Hybrid-Mikroskop (aufrecht + invers), ECHO Revolve 3K
Mikroskope
Dieses "All-in-One"-Hybrid-Mikroskop kann für aufrechte und inverse Beobachtungsverfahren verwendet werden.
  • Intelligenter Objektivrevolver - dadurch erkennt die Softwareschnittstelle automatisch das verwendete Objektiv
  • Beleuchtungsverfahren: Hellfeld (Phasenkontrast optional verfügbar)
  • 12 MP Farbkamera
  • Bedienung von Kamera und Beleuchtung über Touchscreen, der manuelle Revolver und Hebel ersetzt
  • Die klassischen Okulare wurden für eine einfachere Betrachtung durch ein iPad®-Tablet (Retina-Display) ersetzt
  • Kundenspezifische Software-Applikation vereinfacht den Workflow der Bildaufnahme und lässt sich nahtlos in andere Cloud-Sharing-Apps integrieren
Die aufrechte Methode ist ideal für die Betrachtung von Objektträgern aus Glas. Praktisch für Wassertauch-Anwendungen.
Die inverse Methode eignet sich für die Betrachtung von Lebendproben in fluidischen Kammern wie Schalen und Mikrotiterplatten. Sie ermöglicht außerdem eine einfache Probenmanipulation. Ideal für Anwendungen mit großem Arbeitsabstand.
Bestellinformation: Das Mikroskop muss durch Objektive ergänzt werden (müssen separat bestellt werden).
Lieferumfang: Lieferung mit iPad-Schnittstelle, Netzteil, Staubschutzhülle, Dunkelkammer und Optik-Reinigungstuch.