Magnesiumperchlorat Hexahydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
63043-50ML-F
63043-50ML-FEA
100
EUR
63043-50ML-F
Magnesiumperchlorat Hexahydrat, Supelco®
Magnesiumperchlorat Hexahydrat
Formel:
Cl₂MgO₈·6H₂O Molecular Weight: 331,3 g/mol Schmelzpunkt: 185…190 °C Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00149778 CAS-Nummer: 13446-19-0 EINECS: 233-108-3 UN: 1475 ADR: 5.1,II |