Standkryostat, MEV
Lieferant: Slee
10150000
631-0561EA 24720 EUR
631-0561
Standkryostat, MEV
Mikrotome und Mikrotomanordnungen Microtomes
Der MEV-Standkryostat zeichnet sich durch die einfache Bedienung und ein modernes Rotationsmikrotom mit motorisiertem µm-Vorlauf/Rücklauf aus. Das raumsparende Design umfasst eine große Edelstahlkammer, eine effektive Auffrierleiste mit 24 Plätzen und eine Kammertemperatur bis –35 °C. Die Sichtscheibe besteht aus beschlagfreiem Doppelisolierglas. Der Aufbewahrungsbereich hat Platz für 24 Probenhalter.
  • Große Streckerplatte
  • Intuitive elektronische Bedienoberfläche
  • Automatische Abtaufunktion
  • Peltier-Schnellgefrierplätze
  • UV-C-Desinfektion
Section thickness range: Standard range 0,5 - 100 μm in 0,5 µm increments
Cutting stroke: 57 mm
Max specimen size: 28 mm
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, 10 Objekthalter (5× Ø 22 mm; 5× Ø 35 mm), Pinsel, Streckerplatte, 1 Flasche Kryostatöl für niedrige Temperaturen, 4× 125 ml CryoGlue Einbettungsmittel, 1 Schachtel Einwegklingen (50 Stück) oder 1 Mikrotommesser (16 cm C-Schliff), 1 Satz Inbusschlüssel.