VWR®, Schubladenfach
Lieferant: VWR Collection
631-0727EA 56.4 EUR
631-0727
VWR®, Schubladenfach
Schalen/Schüsseln/Töpfe Einsätze für Schubladen
PS.
  • Ein breites Fach: 430 mm lang, 110 mm breit
  • Zwei Fächer je 430 mm lang, 80 mm breit
  • Glatte Oberfläche mit abgerundeten Ecken zur leichteren Reinigung
Für eine gut organisierte Lagerung verschiedenster Gegenstände in Schubladen, Regalen oder am Arbeitsplatz. Drei lange Fächer für Pipetten, Thermometer und Spatel.