Mikrotomklingen
Lieferant: LEICA HISTOLOGY
14035838382 14035843496 14035843491 14035843489 14035838383
631-1080EA 121 EUR
631-1080 631-1084 631-1083 631-1082 631-1081
Mikrotomklingen
Mikrotome und Mikrotomanordnungen Mikrotomklingen und -griffe
Mit diesen Klingen sind Schnitte durch verschiedenste Gewebeproben kein Problem. Schneidet begünstigt Schnittband. Premium-Schneidengeometrie mit 35° -Winkel, sodass keine Anpassungen für das Mikrotom erforderlich sind. Die gleichmäßige Beschichtung sowie ein feiner und konstanter Schliff verhindern Bereiche unterschiedlicher Dicke. Eine robuste Schneidkante ist garantiert. Qualität von jedem Schnitt, Block für Block. Erwartete Ergebnisse werden mit jeder Klinge im Spender und zwischen verschiedenen Chargen erreicht. Es gibt keine scharfen Ecken. Wenn die Klinge im Klingenhalter desMore Product Information