Zählkammern, Thoma
Lieferant: LABOR OPTIK
1506000 1510000 1520000 1530000
631-1151EA 92.6 EUR
631-1151 631-1117 631-1118 631-1119
Zählkammern, Thoma
Objektträger Zählkammern
Zur Thrombozyten- und Erythrozytenzählung. Die Netzteilung entspricht dem mittleren Großquadrat der Neubauer-Kammer.
  • Doppelte Teilung bedeutet doppelte Analysenmöglichkeit
  • Bei der hell-linigen Teilung ist das Netzsystem kontrastreicher, was eine wesentliche Arbeitserleicherung darstellt
  • Federklemmen garantieren den exakten Sitz der Deckgläser
  • Für Kapillarblut
  • Die Fläche der Kleinstquadrate beträgt jeweils 0,0025 mm²
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable