VWR® VisiLight® I-LED, LED-Auflichtbeleuchtung
Lieferant: VWR Collection
631-1754EA 331 EUR
631-1754 631-1755 631-1775 631-1781 631-1271
VWR® VisiLight® I-LED, LED-Auflichtbeleuchtung
Beleuchtung LED-Beleuchtung
Die VisiLight® I-LED Auflichtbeleuchtung mit dem innovativen 'modul-LED®'-Konzept ermöglicht durch einfaches Wechseln der LED-Module die Anpassung der Farbtemperatur und des Abstrahlwinkels an jede beliebige Anwendung. Flexible Schwanenhalsarme bringen das Licht genau dorthin, wo es gebraucht wird.
  • Kann auf einem Stativ, an einem Mikroskop oder an einer Wand befestigt verwendet werden (unter Verwendung von optionalem Zubehör)
  • Inkl. LED-Modul(en) mit 6000-K-Spot-Optik (3-W-LED)
  • Benutzerfreundliche Helligkeitsregelung mit Memory-Funktion
B×T×H: 80×40×56More Product Information