Färbekästen, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
900201 900200 900202 900203 900204 900205
631-2501EA 249 EUR
631-2501 631-2500 631-2502 631-2503 631-2504 631-2505
Färbekästen, WHEATON®
Dosen Färbeküvetten
Natronkalkglas und Edelstahl.
  • Das herausnehmbare Edelstahl-Gestell hat einen offenen Boden zur Erleichterung des schnellen Eintauchens und Abtropfens mit weniger Verschleppung
Standard für manuelle Färbeverfahren. Das Gestell fasst 10 einzelne Objektträger, 19 Objektträger bei abwechselnd gerader und diagonaler Anordnung oder 20 Objektträger Rücken an Rücken. Standardgrößen der Objektträger: 75×25 mm, 75×38 mm und 75×51 mm.