Impfösen mit Griff
Lieferant: HAMMACHER KARL
HWO070-21
631-7144EA 39.3 EUR
631-7144
Impfösen mit Griff
Schaber Impfösen und Impfnadeln
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Spatenförmiges Ende.
Öse Ø: 4 mm
Länge: 210 mm