Objektträgerspender
Lieferant: KARTELL
540
631-9110EA 85.1 EUR
631-9110
Objektträgerspender
Objektträgeraufbewahrung
Dieser Spender hat ein Fassungsvermögen von bis zu 60 herkömmlichen Mikroskop-Objektträgern.
  • Objektträgerentnahme ohne Hinterlassen von Fingerabdrücken durch Drehen der Rändelknöpfe auf beiden Seiten der Formplatte ausgegeben
  • Objektträger werden zur einfachen Entnahme an den Kanten mit Gummirollen gehalten
  • Hülle schützt Objektträger vor Staub