Färbezylinder gem. Hellendahl
Lieferant: KARTELL
355
631-9130EA 26.8 EUR
631-9130
Färbezylinder gem. Hellendahl
Dosen Färbeküvetten
PMP (TPX), klar.
  • Extension and cover
Färbeküvette nach Hellendahl für 16 Standard-Objektträger 76×26 mm (je zwei Rücken an Rücken).