Objektträger mit Vertiefung
Lieferant: MARIENFELD
1320000 1320202 1320002 1320102
631-9475EA 18.32 EUR
631-9475 630-1613 630-1611 630-1612
Objektträger mit Vertiefung
Objektträger Objektträger mit Vertiefungen
Natronkalkglas, hydrolytische Klasse 3.
Geschliffen und poliert für In vitro Diagnostik (IVD) Applikationen.
Standards: IVD 98/79/EC