VWR® Hitachi U-2900, U-2910 UV/VIS Spectrophotometer
Lieferant: VWR Collection
2J1-0003
634-0718EA 10180 EUR
634-0718
VWR® Hitachi U-2900, U-2910 UV/VIS Spectrophotometer
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Zuverlässige und genaue Spektralphotometer für Anwendungen unter anderem in der Biotechnologie, bei der Entwicklung neuer Werkstoffe und bei der Qualitätskontrolle.
  • Hohe Auflösung gemäß dem Europäischen Arzneibuch
  • Stabile Optik und stigmatische konkave Beugungsgitter für aberrationsfreie Messungen
  • Vollbereichsscan mit einem wählbaren Scanratenbereich
Das U-2900 ist für die direkte Eingabe von Daten und das Ablesen von Ergebnissen durch den Bediener konzipiert. Es kann mit dem (optionalen) Programm UV Solutions extern über einen PC gesteuert werden.
The U-2910 is designed for PC control only.