UV/Vis-Spektralphotometer, Ultrospec™ 7000
Lieferant: BIOCHROM
29003608
634-0885EA 0 EUR
634-0885
UV/Vis-Spektralphotometer, Ultrospec™ 7000
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Die Ultrospec™ 7000 sind Doppelstrahl-UV/Vis-Spektralphotometer. Software für Wellenlängenscans, feste Wellenlänge, Standardkurven, Kinetik und vorgespeicherte biowissenschaftliche Methoden sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
  • Farb-Touchscreen mit klarer und einfacher Menüführung bei eigenständigen Modellen
  • Gleichungseditor-Software für benutzerdefinierte Berechnungen auf gemessene Daten
  • Analytisches Instrument für mehrere Benutzer mit sicherer Anmeldung zum Schutz von Methoden
Bestellinformation: Für weitere Informationen über die vollständige Palette an Zubehör, einschließlich der Datrys™ Softwareoptionen für PC-gesteuerte Modelle, wenden Sie sich an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.