Fluoreszenz-Spektralphotometer, F-7100
Lieferant: VWR Collection
5J1-0042
634-1065EA 25740 EUR
634-1065
Fluoreszenz-Spektralphotometer, F-7100
Spektrophotometer und Photometer Fluoreszenz-Spektralphotometer
Hochfluoreszenz-Spektralphotometer mit neuester optischer Technologie und verbesserter Leistung.
  • 3D-Zeitspektrumaufnahmen von Cumarin für Umwelt-Anwendungen
  • Signal-Rausch-Verhältnis: 360 (P-P), 1.200 (RMS), 20 000 (BG)
  • Stabiles, zuverlässiges und hochempfindliches Erfassungssystem
Geeignet für den Einsatz in Forschung, Qualitätskontrollen und Ausbildung sowie für industrielle Materialien wie LEDs und Solarzellenmaterialien. Ideal auch für Umweltwissenschaften, Lebensmittelkontrollen und Biowissenschaften.