VWR® M4, UV/Vis-Spektralphotometer
Lieferant: VWR Collection
634-1227EA 3110 EUR
634-1227
VWR® M4, UV/Vis-Spektralphotometer
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Das M4 Einstrahlphotometer mit Referenzstrahl (Split Beam) und Xenon-Blitzlampe ist ein benutzerfreundliches, äußerst zuverlässiges und genaues Produkt.
  • Strahlspaltung zur gleichzeitigen Überwachung von Proben- und Blindwertvariabilität
  • Xenon-Blitzlampe mit sehr starker Energie im UV- und sichtbaren Bereich
  • Anschluss an einen Windows®-basierten Computer über verschiedene Schnittstellen
Messen Sie Absorption und Transmission bei jeder definierten Wellenlänge, erstellen Sie ein Diagramm, suchen Sie nach Peaks und Tälern und analysieren Sie das Diagramm mit integrierten Methoden.
Die Anwendung kann um Leuchtkraftbestimmung, Mehrfachwellenlängenmessung, quantitative Analyse, dynamische Bestimmung, DNA-/Proteinbestimmung und Spektralmessungen erweitert werden.
Lieferumfang: Wird mit einem Benutzerhandbuch, 10-mm-Quarzglasküvette, 10-mm-Glasküvette, Sicherung, Netzkabel und Staubschutzhülle geliefert.