VWR® PV4 Vis-Spektralphotometer
Lieferant: VWR Collection
634-1228EA 1323 EUR
634-1228
VWR® PV4 Vis-Spektralphotometer
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Das PV4 Vis-Spektralphotometer ist ein anwenderfreundliches Gerät mit höherer Leistung.
Sehr genau und zuverlässig mit mehreren Grundfunktionen wie Photometrietest, Quantifizierungstest und Spektralscan.
Lieferumfang: Delivered with spectrophotometer, glass cuvettes (4 pcs.), power cord (Euro/UK/CH plug), software USB drive (1 pc.), USB cable (1 pc.), quick manual (1 pc.), dust cover (1 pc.), fuse (1 pc.).