VWR® P4, UV/Vis-Spektralphotometer
Lieferant: VWR Collection
634-1229EA 2387 EUR
634-1229
VWR® P4, UV/Vis-Spektralphotometer
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Das P4 UV/Vis-Spektralphotometer ist ein benutzerfreundliches Gerät mit hoher Leistung.
  • Sehr genau und zuverlässig
  • Einfaches und elegantes Design mit Aluminiumgrundplatte
  • Einfach zu wechselnde Lampe, benutzerfreundliche Oberfläche
Es bietet mehrere Grundfunktionen wie Photometrietest, Quantifizierungstest und Spektralscan.
Lieferumfang: Delivered with spectrophotometer, glass cuvettes (4 pcs), power cord (Euro/UK/CH plug), software USB drive (1PC), USB cable (1PC), quick manual (1PC), dust cover (1PC), fuse (1PC).