VWR® P6, UV/Vis-Spektralphotometer
Lieferant: VWR Collection
634-1230EA 3275 EUR
634-1230
VWR® P6, UV/Vis-Spektralphotometer
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Das P6 UV/Vis-Einzelstrahl-Spektralphotometer ist ein anwenderfreundliches Gerät mit höherer Leistung.
  • Sehr genau und zuverlässig
  • Einfaches, elegantes Design mit Aluminiumfuß
  • Kabellose Tablet-Steuerung
  • Leicht austauschbare Lampe
  • Anwenderfreundliche Oberfläche
  • 64 GB interne Speicherkapazitäten
  • USB-C, WI-FI, Bluetooth, HDMI-Verbindungsmöglichkeit
Bietet mehrere grundlegende Funktionen, wie z. B. Photometrietest, Scannen mit mehreren Wellenlängen, Kinetik, Quantifizierungstest, Spektralscannen und biologische Methoden.
Das Gerät wird mit der VWR® UV Studio-Standardsoftware, Probenküvetten (Glas/Quarz), Netzkabeln (EU/UK/CH), USB-Kabel und Staubschutzhülle geliefert. Informationen zur Audit-Trail-Funktion finden Sie unter 634-1183 (optionales Zubehör).