VWR®, V-1200, Vis-Spektralphotometer
Lieferant: VWR Collection
634-6000EA 1970 EUR
634-6000
VWR®, V-1200, Vis-Spektralphotometer
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Das V-1200 eignet sich für tägliche Routine-Qualitätskontrollen, die In-Prozess-Überwachung und Ausbildungslaboratorien.
  • Große LCD (128×64 P)
  • Speicherkapazität für bis zu insgesamt 200 Ergebnisse und 200 Standardkurven
  • Datenübertragung an PC via USB-Schnittstelle
With the support of the standard software, stored results and data can be downloaded from internal memory to PC.
Lieferumfang: Wird mit vier optionalen Glasküvetten, Küvettenwechsler mit vier Positionen, Netzkabel mit UK- und EU-Stecker sowie Staubschutzhülle geliefert.