NANOCOLOR® Photometrisches Standard-Testkit für Chromat
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
91825
634-8124EA 99.7 EUR
634-8124
NANOCOLOR® Photometrisches Standard-Testkit für Chromat
Umwelt-Prüfkits
Photometrisches Testkit zur Bestimmung von Chromat in Wasserproben.
  • Gebrauchsfertige Reagentien für bis zu 500 Bestimmungen
  • Ausgezeichnete Empfindlichkeit und Genauigkeit aufgrund der Messungen in 50-mm-Küvetten
  • Geringe Kosten pro Bestimmung
  • Einfache Verdünnung für die Analyse von höheren Konzentrationen
Die Testkits werden in rechteckigen 10 oder 50-mm-Küvetten bewertet. Es ist auf den NANOCOLOR®-Photometern vorprogrammiert. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Sea water analysis: Yes
Hazardous material: Yes
Remark: Measuring range on NANOCOLOR VIS II
Sludge reagent set: Yes
Digestion set: No
NanOx Metal: Yes
NanOx N: No
Digestion temperature: 
Bestellinformation:
Lieferumfang: Remark: Measuring range on NANOCOLOR VIS II