Einwegküvetten
Lieferant: KARTELL
1937 1938 1939 1940 1941 1948 1960 1961
634-8532EA 26.3 EUR
634-8532 634-8535 634-8536 634-0326 634-8533 634-8537 634-8531 634-8530
Einwegküvetten
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Einwegküvetten aus optisch klarem PS (Polystyrol) oder PMMA mit einem Transmissionswert von 70% bei 300 nm.
  • 44,5 to 45 mm height