Digital Refraktometer DR 6000-T, mit Peltiertemperierung undDurchflussküvette, Meßbereich 1,3300 - 1,5800, Auflösung 0,0001 nD 1 * 1 ST
Lieferant: A.KRÜSS Optronic
Digital Refraktometer DR 6000-T, mit Peltiertemperierung undDurchflussküvette, Meßbereich 1,3300 - 1,5800, Auflösung 0,0001 nD 1 * 1 ST