Brechungsindex- Kalibrierlösungen und -öle für Refraktometer
Lieferant: BELLINGHAM STANLEY
Ein Sortiment an Flüssigkeiten für die Verifikation/Kalibrierung in den niedrigen und hohen Endbereichen des Brechungsindexes und des entsprechenden Brix-Bereichs.
AG-Flüssigkeiten.
Unterer Endbereich der Brix-Skala
In Multi-Packs verfügbar 5x5 ml und 20x5 ml
Maximale Ungenauigkeit: ±0,000037 RI oder ±0,019 °Brix
Calibration oils.
Oberer Endbereich der Brix-Skala
In Multi-Packs verfügbar 5x5 ml
Maximale Ungenauigkeit: ±0,000074 RI oder ±0,030 °Brix
Standards: Herstellung gemäß EN/ISO/IEC17025:2005 und rückführbar auf NIST.
Bestellinformation: für weitere Saccharose-Standardlösungen wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrm..