Tragbare Refraktometer zum Kraftfahrzeugpflege, Multi-Chek
Lieferant: REICHERT
13940015
635-0509EA 599 EUR
635-0509
Tragbare Refraktometer zum Kraftfahrzeugpflege, Multi-Chek
Refraktometer Handrefraktometer
Ein 3-in-1-Testgerät zur Messung des Gefrierpunktes von Motorkühlmitteln mit automatischer Temperaturkompensation (ATC) (Ethylenglykol- und Propylenglykolsysteme), des spezifischen Gewichts und des Zustands von Batterie-Elektrolyten sowie des Gefrierpunkts von Scheibenwaschwasser.