Digitale Handrefraktometer, Palette Serie
Lieferant: ATAGO
3480
635-0625EA 764 EUR
635-0625
Digitale Handrefraktometer, Palette Serie
Refraktometer Handrefraktometer
Digitales Refraktometer zur Messung der Brechungsindexkonzentration in pharmazeutischen und chemischen Produkten.
  • Einfache 2-Tasten-Bedienung
  • ELI (externe Lichtinterferenzen) ermöglicht dem Benutzer genaue Messungen bei Tageslicht oder in der Nähe eines Fensters
  • Kalibrierung mit Wasser
Lieferumfang: Wird mit einer 006p 9-Volt-Trockenbatterie geliefert.