Digitale Handrefraktometer mit spezielle Messskalen
Lieferant: Atago
3477 3478 3486 3488 3489
635-0623EA 863 EUR
635-0623 635-0624 635-0626 635-0627 635-0628
Digitale Handrefraktometer mit spezielle Messskalen
Refraktometer Handrefraktometer
Digitale Refraktometer im Taschenformat zum Messen verschiedener Parameter.
  • Kalibrierung mit Wasser
  • Externe Lichtinterferenzen (ELI)
  • Genaue Messungen bei Tageslicht oder in der Nähe eines Fensters