VWR® ATC, Handrefraktometer
Lieferant: VWR Collection
635-0629EA 216 EUR
635-0629 635-0630 635-0631 635-0632 635-0633 635-0634 635-0635 635-0636 635-0637 635-0638 635-0639
VWR® ATC, Handrefraktometer
Refraktometer Handrefraktometer
Hand-Refraktometer mit automatischer Temperaturkompensation (ATC) für konsistente Ergebnisse.
  • ATC bei 20 °C zwischen 10 und 30 °C
  • Leicht ablesbare Skalen liefern exakte Ergebnisse
  • Einfach in der Handhabung und Reinigung
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable