Tragbares Refraktometer, Brix/RI-Chek
Lieferant: REICHERT
13940000
635-2530EA 479 EUR
635-2530
Tragbares Refraktometer, Brix/RI-Chek
Refraktometer Handrefraktometer
Der Brix/RI-Chek ist ein batteriebetriebenes digitales Refraktometer im Taschenformat.
  • Automatische Temperaturkompensation (ATC)
  • Einfache Einhandbedienung
  • Benutzerfreundlichkeit auszeichnet und schnelle Ergebnisse liefert
Standards: Wasserdicht gemäß IP65, erlaubt das Abspülen der Probe unter fließendem Wasser.