N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99,0%, ChromAR® für die Flüssigchromatographie, für die UV-Spektrophotometrie, Macron Fine Chemicals™

Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr

6392-08EA 89.7 EUR
6392-08
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99,0%, ChromAR® für die Flüssigchromatographie, für die UV-Spektrophotometrie, Macron Fine Chemicals™
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003193
CAS-Nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (C₅H₉NO) ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Color (APHA) ≤50
Free Amines (as CH₃NH₂) ≤0.010 %
Residue after Ignition ≤5 ppm
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.05 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400 nm ≤0.010
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤0.03
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 300 nm ≤0.20
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 285 nm ≤0.40
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 275 nm ≤1.00
Appearance (clear, colorless liquid)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR