1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulphobutyl)benz[e]benzindolium inner salt 90% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

Synonyme: 1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulphobutyl)-1h-benz[e]indoliumhydroxide,innersalt

646679-5G
646679-5GEA 306 EUR
646679-5G
1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulphobutyl)benz[e]benzindolium inner salt 90% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulphobutyl)benz[e]benzindolium inner salt

1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)benz[e]indolium, inner salt, Dye content 90 % (1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benz[e]indolium hydroxide, inner salt; 1-(4-Sulfobutyl)-2,3,3-trimethyl-4,5-benzindolium, inner salt)

Formel: C₁₉H₂₃NO₃S
Molecular Weight: 345,46 g/mol
Schmelzpunkt: 245…258 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02690163
CAS-Nummer: 63149-24-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e45741a84fecee2fcdbefeb6306efee8b83c6916&vid=bbf3db5b8f1e01bc9bb5566e427df3f8fbedd759&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR