Ameisensäure ≥90%

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

6480.5000EA 442 EUR
6480.5000
Ameisensäure ≥90%
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR