TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) detergent_Non-ionic, Millipore®

Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Gefahr

Synonyme: Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]decaoxyethylen, 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenylpolyethylenglycol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol, Alkylphenylpolyethylenglycol

648462-1 648462-3
648462-1EA 142 EUR
648462-1 648462-3
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) detergent_Non-ionic, Millipore®
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)

Non-ionic detergent and emulsifier.

Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 6
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 251 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,06793

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR