TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 10% in wässriger Lösung, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Gefahr
648468-50
648468-50EA 208 EUR
648468-50
TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 10% in wässriger Lösung, Millipore®
TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00128254
CAS-Nummer: 9036-19-5