Essigsäure 30% für die biopharmazeutische Produktion

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Ethansäure

6516.2500EA 770 EUR
6516.2500
Essigsäure 30% für die biopharmazeutische Produktion
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Molecular Weight: 60.05 g/mol
Siedepunkt: 118
Schmelzpunkt: 17
Flammpunkt: 38,5
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR