Essigsäure 75% ≥75% für die biopharmazeutische Produktion
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
6519.2500EA
80.1
EUR
6519.2500
6519.9025
6519.9200
Essigsäure 75% ≥75% für die biopharmazeutische Produktion
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2790 ADR: 8,II |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...